Läs mer
Glycin, elektroforesgrad, MP Biomedicals™
Produktkod. p-26286 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 11481642
Brand: MP Biomedicals 04808822
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Glycin, Electrophoresis Grade är för användning i elektroforesbuffertar och SDS-PAGE.
  • Glycin är en komponent i tris-glycin och tris-glycin-SDS löpande buffertar för polyakrylamidgelelektrofores.
  • Glycin är också en komponent ′i Towbins överföringsbuffert för Western blots.
  • Det är en hämmande signalsubstans i ryggmärgen och en allosterisk regulator av NMDA-receptorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt 451°F
pH 4 (0.2 molar aq. soln.)
Specifik rotation ≤0.0065%
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ethanol (95%). Almost insoluble in ether.
Densitet 1.1607 g/mL
Kvantitet 1 kg
Optisk rotation ≤0.0065%
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Elektrofores
Fysisk form Pulver
pKa 2.35 at 25°C
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.