Läs mer
Glycinetylesterhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11484073
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484073 100 g 100g
11494073 500 g 500g
11404083 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484073 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10315.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 623-33-6 | C4H10ClNO2 | 139,579 g/mol
Glycinetylester (GEE) används tillsammans med N-(3-dimetylaminopropyl)-Na-etylkarbodiimid (EDC) för karboxylfotsutskriftsstudier av proteiner. GEE/EDC-protokollet påverkar specifik derivatisering av glutamat- och aspartatkarboxylsidokedjor på intakta proteiner. Denna reaktion utförs lätt under vattenhaltiga betingelser vid fysiologiskt pH. Det används främst som ett farmaceutiskt råmaterial. Glycinetylesterhydroklorid är en viktig mellanprodukt för framställning av krysantemsyra eller två klorkrysantemsyra och används främst vid syntes av antiinflammatoriska läkemedel, men kan också användas för syntes av fyra imidazolättiksyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Glycinetylester (GEE) används tillsammans med N-(3-dimetylaminopropyl)-N′ -etylkarbodiimid (EDC) för karboxylfotstryckstudier av proteiner. GEE/EDC-protokollet påverkar specifik derivatisering av glutamat- och aspartatkarboxylsidokedjor på intakta proteiner. Denna reaktion utförs lätt under vattenhaltiga betingelser vid fysiologiskt pH. Det används främst som ett farmaceutiskt råmaterial. Glycinetylesterhydroklorid är en viktig mellanprodukt för framställning av krysantemsyra eller två klorkrysantemsyra och används främst vid syntes av antiinflammatoriska läkemedel, men kan också användas för syntes av fyra imidazolättiksyra.
Löslighet Löslig i
vatten (>1000 mg/ml vid 20 °C), etanol, DMSO och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-33-6
Molekylformel C4H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 139.579
MDL-nummer MFCD00012871
InChI-nyckel TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor
PubChem CID 2723640
IUPAC-namn etyl-2-aminoacetat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 144 °C till 148 °C
Beilstein 3594034
Löslighetsinformation Löslig i vatten (>1000 mg/ml vid 20 °C), etanol, DMSO och metanol.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 139.58
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.