Läs mer
Glycinetylesterhydroklorid, 99 %
Produktkod. 11965331 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11965331 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10326610 100 g Plastflaska 100g
10275200 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11965331 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
CAS: 623-33-6 | C4H9NR2·HCl | 139,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-33-6
Molekylformel C4H9NO2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 139.58
InChI-nyckel TXTWXQXDMWILOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine ethyl ester hydrochloride, ethyl glycinate hydrochloride, ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, h-gly-oet.hcl, glycine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl aminoacetate hydrochloride, glycine hydrochloride ethyl ester, amino-acetic acid ethyl ester hydrochloride, glycine ethyl ester hydrochloric acid, glycineethylesterhydrochlor
PubChem CID 2723640
IUPAC-namn etyl-2-aminoacetat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 145 °C till 148 °C
Färg Vitt
pH ≥3 (1 % vattenlösning)
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NCH2CO2C2H5·HCl
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 04,34
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >1000 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i etanol
Formel vikt 139.58
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.