Läs mer
Glycinetylesterhydroklorid, Mikromol
Produktkod. 30461712
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30461712 25 mg
1 options
Produktkod. 30461712 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1509.040025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Glycinetylesterhydroklorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 623-33-6
Analyt- eller komponentnamn Glycine Ethyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H9 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Glycine, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Glycine, ethyl ester, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (2-Ethoxy-2-oxoethyl)ammonium chloride, 279: PN: US20070105806 PAGE: 26 claimed protein, 27: PN: WO2010042547 PAGE: 47 claimed protein, 281: PN: US20050107325 PAGE: 127 claimed protein, Aminoacetic acid ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, Ethyl aminoacetate hydrochloride, Ethyl glycinate hydrochloride, Glycine ethyl ester hydrochloride, Glycine ethyl ester hydrochloride salt, Glycine ethyl ester monohydrochloride, Glycine ethyl ether hydrochloride, Glycine hydrochloride ethyl ester, L-Glycine ether ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CCOC(=O)CN
IUPAC-namn etyl 2-aminoacetat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 139.58
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 139,04 g/mol