Läs mer
Glycinetylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30137897
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137897 100 g
30135784 250 g
30003502 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137897 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG625225100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-33-6
Molekylformel C4 H9 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 139.58
Synonym Glycine, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Glycine, ethyl ester, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), (2-Ethoxy-2-oxoethyl)ammonium chloride, Aminoacetic acid ethyl ester hydrochloride, Ethyl 2-aminoacetate hydrochloride, Ethyl aminoacetate hydrochloride, Ethyl glycinate hydrochloride, Glycine ethyl ester hydrochloride, Glycine ethyl ester hydrochloride salt, Glycine ethyl ester monohydrochloride, Glycine ethyl ether hydrochloride, Glycine hydrochloride ethyl ester, L-Glycine ether ester hydrochloride
IUPAC-namn etyl 2-aminoacetat; hydroklorid
LEDER Cl.CCOC(=O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine Ethyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
Kvantitet 100 g
Formel vikt 139.04