Läs mer
Glycin, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 16635743 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 kg
Produktkod. 16635743
Brand: Honeywell Fluka 15527H25KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppfyller analytiska specifikationer för Ph. Eur., BP, USP , 99-101 % (baserat på vattenfritt ämne)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 56-40-6
pH 5.9 to 6.4
Klorid Max. 50 ppm
Tungmetaller (som Pb) Max. 10 ppm
Förlust vid torkning Max. 0.2 %
Molekylformel C2H5NO2
Förpackning Plastflaska
Resterande lösningsmedel Complying
Sulfat Max. 0.005 %
Sulfaterad ask Max. 0.1 %
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCC(O)=O
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 75.07
Kvantitet 25 kg
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Procent renhet 99.0 to 101.0 %
Kvalitet Reagens Pharmacopeia Organics
Fysisk form Fast