Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycinhydroklorid, 98+%
Produktkod. 10279790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10279790 500 g Glasflaska 500g
10156800 100 g Glasflaska 100g
10013733 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279790 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 411015000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6000-43-7 | C2H6ClNO2 | 111.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6000-43-7
Molekylformel C2H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 111.53
MDL-nummer MFCD00012872
InChI-nyckel IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
PubChem CID 22316
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine hydrochloride
Smältpunkt 178.0°C to 182.0°C
Namnnotering 99%
pH 1 to 2 (10% aq. soln.)
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2CH2COOH·HCl
Beilstein 04, 340
Merck Index 15, 4526
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Vatten 1% Max. (K.F.)
Kvantitet 500 g
Formel vikt 111.53
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.