Läs mer
Glycine hydrochloride, 98%
Produktkod. p-7081954
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11484783
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12162.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6000-43-7 | C2H6ClNO2 | 111.53 g/mol
Glycinhydroklorid är en hämmande neurotransmittor i ryggmärgen, allosterisk regulator av NMDA-receptorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Glycinhydroklorid är en hämmande neurotransmittor i ryggmärgen, allosterisk regulator
av NMDA-receptorer.
Löslighet Lösligt i
vatten (>100 g/L).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6000-43-7
Molekylformel C2H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 111.53
MDL-nummer MFCD00012872
InChI-nyckel IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine hydrochloride, 2-aminoacetic acid hydrochloride, glycine, hydrochloride, glycocoll hydrochloride, aminoacetic acid hydrochloride, glycine-hcl, unii-225zlc74hx, ccris 3355, glycine hcl, glycine, chloride
PubChem CID 22316
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine hydrochloride
Smältpunkt 175°C to 178°C
Beilstein 3909617
Merck Index 14,4491
Löslighetsinformation Soluble in water (>100g/L).
Kvantitet 100 g
Odör Odorless
Formel vikt 111.53
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 98%
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.