Läs mer
Glycine isopropyl ester hydrochloride, 96%
Produktkod. 11499370
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499370 1 g 1g
11409380 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499370 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50249.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14019-62-6 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol
Glycinisopropylesterhydroklorid kan reagera med indol-3-yl-oxo-acetylklorid för att producera [2-(lH-indol-3-yl)-2-oxo-acetylamino]-ättiksyraisopropylester. Denna reaktion kommer att behöva reagens Et3N och menstruationsbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glycinisopropylesterhydroklorid kan reagera med indol-3-yl-oxo-acetylklorid för att producera [2-(1H-indol-3-yl)-2-oxo-acetylamino]-ättiksyraisopropylester. Denna reaktion kommer att behöva reagens Et3N och menstruationsbensen.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14019-62-6
Molekylformel C5H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.606
MDL-nummer MFCD00151826
InChI-nyckel UBKCIXXGQRZHRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine isopropyl ester hydrochloride, propan-2-yl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine, 1-methylethyl ester, hydrochloride, h-gly-oipr?cl, glycine, 1-methylethylester, hydrochloride 1:1
PubChem CID 23033482
IUPAC-namn propan-2-yl-2-aminoacetat;hydroklorid
LEDER CC(C)OC(=O)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine isopropyl ester hydrochloride
Linjär formel NH2CH2CO2CH(CH3)2·HCl
Löslighetsinformation Soluble in water
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.61
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.