Läs mer
Glycine methyl ester hydrochloride, 99%
Produktkod. p-7021664
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
Produktkod. 11438026
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14083.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5680-79-5 | C3H8ClNO2 | 125.55 g/mol
Glycinmetylesterhydroklorid en icke-essentiell aminosyra som används för mänsklig utveckling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Glycinmetylesterhydroklorid en icke-essentiell aminosyra som används för mänsklig utveckling.
Löslighet Löslig i
vatten (2% vikt/volym) och metanol (50 mg/ml).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval, torr plats i tättslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5680-79-5
Molekylformel C3H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 125.55
MDL-nummer MFCD00012870
InChI-nyckel COQRGFWWJBEXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine methyl ester hydrochloride, h-gly-ome.hcl, methyl 2-aminoacetate hydrochloride, methyl glycinate hydrochloride, glycine, methyl ester, hydrochloride, methyl glycinate hcl, methyl aminoacetate hydrochloride, glycine methyl ester hcl, glycine methyl ester hydrochloride salt, aminoacetic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 122755
IUPAC-namn metyl-2-aminoacetat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt ∼175°C (decomposition)
Beilstein 3593644
Löslighetsinformation Soluble in water (2% w/v) and methanol (50mg/ml).
Densitet 1
Kvantitet 100 g
Formel vikt 125.56
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.