Läs mer
Glycinmetylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30395257
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30395257 10 g
1 options
Produktkod. 30395257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG62523510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 5680-79-5
Molekylformel C3H8ClNO2
Kvantitet 10 g
Synonym Aminoacetic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Glycinate Methyl Ester Hydrochloride, Glycine Methyl Ester Monohydrochloride, Methyl 2-Aminoacetate Hydrochloride, Methyl Aminoacetate Hydrochloride, Methyl Glycinate Hydrochloride, Methyl alpha-Aminoacetate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2.ClH/c1-6-3(5)2-4;/h2,4H2,1H3;1H
LEDER Cl.COC(=O)CN
IUPAC-namn metyl-2-aminoacetat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 125.55
Formel vikt 125.0244