Läs mer
Glycin, molekylärbiologiska reagens,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446551 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446551 1 kg 1kg
11426551 100 g 100g
11436551 500 g 500g
11456551 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11446551 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219482591
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Proteinelektrofores & blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Analysprocentintervall ≥99%
Densitet 1.16g/mL (Lit.)
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 75.07
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Pulver