missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Glycine-N,N,O-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine-N,N,O-D3 |
| CAS | 4896-76-8 |
| Molekylformel | C2 D3 H2 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Glycine-N,N,1-d3 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), Glycine-N,N,O-d3, Glycine-N,N,O-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i/hD3 |
| LEDER | [2 H]OC(=O)CN([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | deuterio 2-(dideuterioamino)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.0851 |
| Formel vikt | 78.0509 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?