Läs mer
Glycin n-propylester hydroklorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419380
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419380 1 g 1g
11429380 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419380 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50250.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13049-01-9 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13049-01-9
Molekylformel C5H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.606
MDL-nummer MFCD00151829
InChI-nyckel YDBMNSABUROTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl 2-aminoacetate hydrochloride, propyl aminoacetate hydrochloride, glycine n-propyl ester hydrochloride, glycine propyl ester hydrochloride, propyl glycinate hydrochloride, n-propyl glycinate hydrochloride, glycine n-propyl ester hcl, glycine, propyl ester,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2759254
IUPAC-namn propyl-2-aminoacetat;hydroklorid
LEDER CCCOC(=O)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine n-propyl ester hydrochloride
Smältpunkt 78°C to 80°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 117.15
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.