missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glycin n-propylester hydroklorid, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-7033193
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11419380

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50250.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 13049-01-9 | C5H12ClNO2 | 153.606 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13049-01-9
Molekylformel C5H12ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 153.606
MDL-nummer MFCD00151829
InChI-nyckel YDBMNSABUROTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl 2-aminoacetate hydrochloride, propyl aminoacetate hydrochloride, glycine n-propyl ester hydrochloride, glycine propyl ester hydrochloride, propyl glycinate hydrochloride, n-propyl glycinate hydrochloride, glycine n-propyl ester hcl, glycine, propyl ester,hydrochloride 1:1
PubChem CID 2759254
IUPAC-namn propyl-2-aminoacetat;hydroklorid
LEDER CCCOC(=O)CN.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glycine n-propyl ester hydrochloride
Smältpunkt 78°C to 80°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 117.15

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.