Läs mer
Glycin, PlusOne™ , Cytiva
Produktkod. 11545005 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11545005 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11545005 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer 17132301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd som en komponent i elektroforesbuffertar. Glycin, PlusOne™ , Cytiva är ofta en komponent i elektroforesbuffertar, särskilt i Laemmli diskontinuerliga buffertsystem för SDS-PAGE.
  • Används i IEF och PAGE
  • Löslig i kallt vatten och varmt vatten, Något löslig i aceton
  • Olösligt i dietyleter
  • Fast
  • Används som en komponent i buffertar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
CAS 56-40-6, 7732-18-5
Analysprocentintervall ≥99.7%
Molekylformel C2H5NO2
MDL-nummer MFCD00008131
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER NCC(O)=O
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 75.07
Kvantitet 500 g
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Formel vikt 75.07