Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin, natriumsalt, 99 %
Produktkod. 15284674 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15284674 500 g 500g
10318200 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15284674 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 204595000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6000-44-8 | C2H4NNaO2 | 97,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6000-44-8
Molekylformel C2H4NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 97.05
MDL-nummer MFCD00150683,MFCD00062543
InChI-nyckel WUWHFEHKUQVYLF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium glycinate, sodium 2-aminoacetate, glycine sodium salt, glycine, monosodium salt, sodium glycine, sodium aminoacetate, sodium glycocollate, sodum glycinate, glycine, sodium salt, unii-f6b979bv8z
PubChem CID 4684308
LEDER [Na+].NCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine, sodium salt
Smältpunkt 197,0 °C till 201,0 °C
Namnnotering 99%
pH 11,1 till 12,0 (10 % vattenlösning)
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel H2NCH2CO2Na
Transmittans 94,0 % min. (c=5, H2O, 400nm) 1 cm cell
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >500 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslighet i metanol: 60 g/L (20 °C)
Vatten 1% Max. (K.F.)
IUPAC-namn natrium-2-aminoacetat
Kvantitet 500 g
Formel vikt 97.05
Procent renhet 99%
Fysisk form Fuktiga pärlor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.