Läs mer
Glycine t-Butyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycine, t-Butyl Ester, Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,3)9-5(8)4-7;/h4,7H2,1-3H3;1H |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 167.0713 |
| Frakt skick | Room Temperature |