Läs mer
Glycin t-butylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30405103
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405103 5 g
30402882 1 g
30399748 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6251755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27532-96-3
Molekylformel C6 H13 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 167.63
IUPAC-namn tert-butyl 2-aminoacetat; hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine, t-Butyl Ester, Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-6(2,3)9-5(8)4-7;/h4,7H2,1-3H3;1H
Kvantitet 5 g
Formel vikt 167.0713