Läs mer
Glycin tert-butylester, 97 %
Produktkod. 11372957
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372957 5 g 5g
11362957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16258.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 6456-74-2 | C6H13NO2 | 131,175 g/mol
Glycin-tert-butylester används vid framställning av Schiff-bas genom att reagera med bensofenon. Den resulterande Schiff-basen genomgår asymmetrisk alkylering med arylmetylbromider i närvaro av O-allyl-N-(9-antracenylmetyl)cinchonidiniumbromid som kiral fasöverföringskatalysator för att ge guanidin-innehållande pentacyklisk förening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Glycin-tert-butylester används vid framställning av Schiff-bas genom att reagera med bensofenon. Den resulterande Schiff-basen genomgår asymmetrisk alkylering med arylmetylbromider i närvaro av O-allyl-N-(9-antracenylmetyl)cinchonidiniumbromid som kiral fasöverföringskatalysator för att ge guanidin-innehållande pentacyklisk förening.
Löslighet
Blandbar med aceton och metanol. Något blandbar med etanol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6456-74-2
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.175
MDL-nummer MFCD00038194
InChI-nyckel SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl glycinate, glycine tert-butyl ester, glycine, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl aminoacetate, h-gly-otbu, t-butyl glycinate, glycin-tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl glycinate, glycine t-butyl ester, aminoacetic acid tert-butyl ester
PubChem CID 151417
IUPAC-namn tert-butyl-2-aminoacetat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine tert-butyl ester
Kokpunkt 29 °C till 31 °C (2 mmHg)
Brytningsindex 1.424
Beilstein 2039000
Löslighetsinformation Blandbar med aceton och metanol. Lite blandbar med ehtanol. Oblandbar med vatten.
Densitet 0.96
Kvantitet 5 g
Formel vikt 131.18
Känslighet Luftkänslig
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.