Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glycin-tert-butylesterhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10646481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10646481 2.5 g Glasflaska 2.5g
1 options
Produktkod. 10646481 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 297020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 27532-96-3 | C6H14NO2 | 132,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine tert butyl ester hydrochloride
Namnnotering 99%
CAS 27532-96-3
Smältpunkt 138 °C till 142 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H14ClNO2
Linjär formel H2NCH2C(O)OC(CH3)3·HCl
MDL-nummer MFCD00058255
Kvantitet 2.5 g
Synonym h-gly-otbu.hcl, tert-butyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butyl ester hydrochloride, glycine tert butyl ester hydrochloride, glycine tert-butyl ester hcl, glycine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl glycine hydrochloride, t-butyl glycinate, tert-butyl aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butylester hydrochloride
InChI-nyckel OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
IUPAC-namn tert-butyl 2-aminoacetat hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 167.63
PubChem CID 2725036
Formel vikt 167.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.