Läs mer
Glycine tert-butyl ester hydrochloride, 99%
Produktkod. 11353956
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353956 1 g 1g
11363956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11353956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17116.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27532-96-3 | C6H14NO2 | 132.18 g/mol
Glycin-t-butylesterhydroklorid är en substituerad glycin som används som parakeratoshämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Glycin-t-butylesterhydroklorid är en substituerad glycin som används som parakeratoshämmare
.
Löslighet Löslig
i metanol och vatten
Anmärkningar
Håll behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27532-96-3
Molekylformel C6H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 167.63
MDL-nummer MFCD00058255
InChI-nyckel OSWULUXZFOQIRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym h-gly-otbu.hcl, tert-butyl 2-aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butyl ester hydrochloride, glycine tert butyl ester hydrochloride, glycine tert-butyl ester hcl, glycine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl glycine hydrochloride, t-butyl glycinate, tert-butyl aminoacetate hydrochloride, glycine tert-butylester hydrochloride
PubChem CID 2725036
IUPAC-namn tert-butyl-2-aminoacetat;hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)(C)OC(=O)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine tert-butyl ester hydrochloride
Smältpunkt ∽140°C (decomposition)
Beilstein 3989048
Löslighetsinformation Soluble in methanol and water
Kvantitet 1 g
Formel vikt 167.64
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.