Läs mer
Glycin, Ultrapure Bioreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15518234 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15518234 250 g Poly flaska Varje
15528234 1 kg Poly flaska Varje
15538234 5 kg Poly Pail Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15518234 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 405900
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reagenser med hög renhet testade för användning i bioteknologiska tillämpningar, såsom elektrofores och vätskekromatografi
    För tillämpningar för elektrofores, vätskekromatografi och molekylärbiologi
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 250 g
Formel vikt 75.07
Densitet 1L = 1.16kg
Kvalitet Ultrapure Bioreagens