Läs mer
Glycin (vita kristaller eller kristallint pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10061073
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10061073 1 kg Poly flaska 1kg
10467963 500 g Poly flaska 500g
10754724 5 kg Poly Pail 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10061073 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP3811
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 56-40-6 | Molekylformel: C2H5NO2 | Molekylvikt: 75,07 g/mol
Glycin (vita kristaller eller kristallint pulver)
Glycin används vid framställning av Tris –Glycin-elektroforesbuffertar och odlingsmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt 182 °C
Abs. 0,1 AU max vid 280 nm
Ammonium 0,02% max.
Arsenik (As) 1 ppm max.
pH 5.9 till 6.4
Färg Vitt
Klorid 0,003 % max.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Tändningsrester 0,10% max.
Identifiering Godkännandetest
Järn (Fe) Max 7 ppm.
Analysprocentintervall 98,5 till 101,0 %
Förlust vid torkning 0,20% max.
Andra aminosyror Godkännandetest
Förpackning Poly flaska
Merck Index 15, 4526
Densitet 1.595g/cm³
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 75.07
Procent renhet 98,5 till 101,0 %
Fysisk form Pulver