Läs mer
Glycin (vita kristaller eller kristallint pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10754724
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10754724 5 kg Poly Pail 5kg
10467963 500 g Poly flaska 500g
10061073 1 kg Poly flaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10754724 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP3815
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Glycin (vita kristaller eller kristallint pulver)
Glycin används vid framställning av –Tris Glycin-elektroforesbuffertar och odlingsmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt 182°C
Abs. 0.1 AU max. at 280nm
Ammonium 0.02% max.
Arsenik (As) 1ppm max.
pH 5.9 to 6.4
Färg Vitt
Klorid 0.003% max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Tändningsrester 0.10% max.
Identifiering Pass Test
Järn (Fe) 7ppm max.
Analysprocentintervall 98.5 to 101.0 %
Förlust vid torkning 0.20% max.
Andra aminosyror Pass Test
Förpackning Poly Pail
Merck Index 15, 4526
Densitet 1.595g/cm³
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 75.07
Procent renhet 98.5 to 101.0%
Fysisk form Pulver