Läs mer
Glycin (vita kristaller eller kristallint pulver), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-26147
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10467963
Brand: Fisher BioReagents BP381500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Glycin (vita kristaller eller kristallint pulver)
Glycin används vid framställning av –Tris Glycin-elektroforesbuffertar och odlingsmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-40-6
Molekylformel C2H5NO2
Molekylvikt (g/mol) 75.07
MDL-nummer MFCD00008131
InChI-nyckel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-namn 2-aminoättiksyra
LEDER NCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycine
Smältpunkt 182°C
Abs. 0.1 AU max. at 280nm
Ammonium 0.02% max.
Arsenik (As) 1ppm max.
pH 5.9 to 6.4
Färg Vitt
Klorid 0.003% max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Tändningsrester 0.10% max.
Identifiering Pass Test
Järn (Fe) 7ppm max.
Analysprocentintervall 98.5 to 101.0 %
Förlust vid torkning 0.20% max.
Andra aminosyror Pass Test
Förpackning Poly flaska
Merck Index 15, 4526
Densitet 1.595g/cm³
Kvantitet 500 g
Formel vikt 75.07
Procent renhet 98.5 to 101.0%
Fysisk form Pulver