missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glycinexylidide (2-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide), Mikromol™

Produktkod. 30459645
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459645 4 x 25 mg
17964006 100 mg
17970596 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459645 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0102.1700254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Glycinexylidide (2-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glycinexylidide
CAS 18865-38-8
Analyt- eller komponentnamn Glycinexylidide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H14 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Acetamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 2',6'-Acetoxylidide, 2-amino- (6CI,8CI), 2-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, 2-Amino-2',6'-dimethylacetanilide, Astra 6204, GX, Glycine xylidide, Glycyl xylidide, N-Glycyl-2,6-xylidine, W 49167, Ã''°-Amino-2,6-dimethylacetanilide, omega-Amino-2,6-dimethylacetanilide
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6,11H2,1-2H3,(H,12,13)
Lösningstyp Neat
LEDER Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN
IUPAC-namn 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 178.1106 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.