Läs mer
Glycinexylidide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycinexylidide Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O.ClH/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11;/h3-5H,6,11H2,1-2H3,(H,12,13);1H |
| Formel vikt | 214.0873 |
| Procent renhet | >95% |