missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Glycitein, MedChemExpress

Produktkod. 16461268
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16461268 5 mg
16408828 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16461268 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0016

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Glycitein is a soybean (yellow cultivar) isoflavonoid; used in combination with other isoflavonoids such as genistein and daidzein to study apoptosis and anti-oxidation processes.

Glycitein is a soybean (yellow cultivar) isoflavonoid

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Glycitein
CAS 40957-83-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H12O5
Kvantitet 5 mg
Synonym Glycetein
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (87.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(C1=CC=C(O)C=C1)=CO2)C3=C2C=C(O)C(OC)=C3
Molekylvikt (g/mol) 284.26
Formel vikt 284.26
Procent renhet 98.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.