Läs mer
Glycitin, MedChemExpress
Produktkod. 16488818
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488818 10 mg -
16483826 25 mg -
16454727 50 mg -
16441268 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16488818 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0012
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Glycitin is a natural isoflavone isolated from legumes; promotes the proliferation of bone marrow stromal cells and osteoblasts and suppresses bone turnover.Glycitin is antibacterial, antiviral and estrogenic.
Glycitin is a natural isoflavone isolated from legumes
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycitin
Fysisk form Solid
CAS 40246-10-4
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22O10
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Glycitein 7-O-β-glucoside
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.01 mM)
LEDER O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC(OC=C(C3=CC=C(O)C=C3)C4=O)=C4C=C2OC)[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 446.4
Formel vikt 446.4
Procent renhet 99.84%