Learn More
Glycochenodeoxycholic Acid-3-O-Beta-glucuronide Disodium Salt, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Glycochenodeoxycholic Acid-3-O-beta-glucuronide Disodium Salt |
| CAS | 75672-22-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C32H49NNa2O11 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Cholane, β-D-Glucopyranosiduronic Acid Derivative, (3α,5β,7α)-24-[(Carboxymethyl)amino]-7-hydroxy-24-oxocholan-3-yl, β-D-Glucopyranosiduronic Acid Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C32H51NO11.2Na/c1-15(4-7-22(35)33-14-23(36)37)18-5-6-19-24-20(9-11-32(18,19)3)31(2)10-8-17(12-16(31)13-21(24)34)43-30-27(40)25(38)26(39)28(44-30)29(41)42;;/h15-21,24-28,30,34,38-40H,4-14H2,1-3H3,(H,33,35)(H,36,37)(H,41,42);;/q;2*+1/p-2/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-;;/m1../s1 |
| LEDER | O=C(NCC(O[Na])=O)CC[C@@H](C)[C@](CC1)([H])[C@]2(C)[C@]1([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O[Na])=O)O5)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2 |
| IUPAC-namn | disodium;(2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3R,5R,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-[(2R)-5-(carboxylatomethylamino)-5-oxopentan-2-yl]-7-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 669.71 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?