Läs mer
Glykozodenoxikolsyra 3-sulfatdinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30007303
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30007303 2.5 mg 2.5mg
30005625 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30007303 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6412702.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66874-09-7
Molekylformel C26H41NNa2O8S
Molekylvikt (g/mol) 573.65
Synonym N-[(3α,5β,7α)-7-Hydroxy-24-oxo-3-(sulfooxy)cholan-24-yl]glycine Disodium Salt, Glycochenodeoxycholic Acid 3α-Sulfate Disodium Salt;
LEDER C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2[C@@H](C[C@H]4[C@@]3(CC[C@H](C4)OS(=O)(=O)[O-])C)O)C.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycochenodeoxycholic Acid 3-Sulfate Disodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H43NO8S.2Na/c1-15(4-7-22(29)27-14-23(30)31)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(35-36(32,33)34)12-16(25)13-21(24)28;;/h15-21,24,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;;/m1../s1
Formel vikt 573.2348
Procent renhet >95%