Läs mer
Glycocholic-2,2,4,4-d4 Acid, TRC
Produktkod. 30240643
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240643 10 mg
30240871 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG64137110MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1201918-15-1
Molekylformel C26 D4 H39 N O6
Molekylvikt (g/mol) 469.6474
Synonym Glycine, N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]- (ACI), N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]glycine (ACI), Glycocholic-2,2,4,4-D4 acid, Glycocholic acid-d4, Glycocholic-d4 acid, Cholyl-2,2,4,4-d4-glycine
IUPAC-namn 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetic acid
LEDER [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycocholic-2,2,4,4-d4 Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1/i8D2,10D2
Formel vikt 469.3341