Läs mer
MedChemExpress Glycocholic acid
Produktkod. 16434917
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16434917 50 mg
1 options
Produktkod. 16434917 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN1423
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Glycocholic acid is a bile acid with anticancer activity, targeting against pump resistance-related and non-pump resistance-related pathways.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 465.62 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 475-31-0
Produkttyp Natural Products
Renhet 97.0%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.77 mM)
Mål Endogenous Metabolite