Läs mer
Glycocholic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Glycocholic Acid Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycocholic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 517904-33-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Glycocholic Acid Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H47 N O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Glycine, N-[(3alpha,5beta,7alpha,12alpha)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, ethyl ester, Glycocholic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H47NO6/c1-5-35-25(34)15-29-24(33)9-6-16(2)19-7-8-20-26-21(14-23(32)28(19,20)4)27(3)11-10-18(30)12-17(27)13-22(26)31/h16-23,26,30-32H,5-15H2,1-4H3,(H,29,33)/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22-,23+,26+,27+,28-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)CNC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetate |
| Visa mer |