Läs mer
glykokolsyrahydrat, Thermo Scientific™
Produktkod. 17211316 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
17211316 1 g Glasflaska
17221316 5 g Glasflaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17211316 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 466790010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1192657-83-2
Molekylformel C26H43NO6
Molekylvikt (g/mol) 465.63
MDL-nummer MFCD06408004
InChI-nyckel RFDAIACWWDREDC-MTSIQNSJNA-N
IUPAC-namn 2-(4-{4,7,11-trihydroxi-9a,lla-dimetyl-hexadekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-1-yl}pentanamido)ättiksyrahydrat
LEDER [H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O
Specifikationer
Alfa vektor Glycocholicacid
Kemiskt namn eller material Glycocholic acid hydrate
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation (50 mg/ml Ethanol) Clear colorless to light yellow solution
Formel vikt 483.64
Fysisk form Pulver