Läs mer
glykokolsyrahydrat, Thermo Scientific™
Produktkod. 17221316 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning
17221316 5 g Glasflaska
17211316 1 g Glasflaska
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17221316 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 466790050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1192657-83-2
Molekylformel C26H43NO6
Molekylvikt (g/mol) 465.63
MDL-nummer MFCD06408004
InChI-nyckel RFDAIACWWDREDC-MTSIQNSJNA-N
IUPAC-namn 2-(4-{4,7,11-trihydroxi-9a,lla-dimetyl-hexadekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-1-yl}pentanamido)ättiksyrahydrat
LEDER [H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O
Specifikationer
Alfa vektor Glykololicacid
Kemiskt namn eller material Glycocholic acid hydrate
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Konformerar
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation (50 mg/ml etanol) Klar färglös till ljusgul lösning
Formel vikt 486.64
Fysisk form Pulver