Läs mer
Glykokolsyra, Mikromol™
Beskrivning
Glykokolsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycocholic Acid |
| CAS | 475-31-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Glycocholic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C26 H43 N O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC-namn | 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanio]amino]ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 465.62 |
| Visa mer |