Läs mer
Glykokolsyra, TRC
Produktkod. 17971725
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971725 10 g
17902185 1 g
17960595 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17971725 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG64137010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 475-31-0
Molekylformel C26 H43 N O6
Molekylvikt (g/mol) 465.62
Synonym Glycine, N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]-, Glycine, N-choloyl- (8CI), Glycoreductodehydrocholic acid (6CI), 5β-Cholan-24-amide, N-(carboxymethyl)-3α,7α,12α-trihydroxy- (8CI), Cholane, glycine deriv., N-[(3α,5β,7α,12α)-3,7,12-Trihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oylglycine, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid-24-glycine, 3α,7α,12α-Trihydroxy-N-(carboxymethyl)-5β-cholan-24-amide, Cholylglycine, Glycine cholate, Glycocholic acid, Glycylcholic acid, N-Choloylglycine
IUPAC-namn 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanio]amino]ättiksyra
LEDER C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycocholic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1
Formel vikt 465.309
Procent renhet >95%