Läs mer
Glycodeoxycholic-2,2,4,4-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycodeoxycholic Acid (2,2,4,4-d4) |
| CAS | 1069132-37-1 |
| Molekylformel | C26 D4 H39 N O5 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | N-[(3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]glycine, Glycodeoxycholic Acid-d4, Glycodeoxycholic-2,2,4,4-d4 Acid, N-[(3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]-glycine |
| InChI formel | InChI=1 S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29 H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C[C@]2(C)[C@H]3 C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4 [C@@H]3 CC[C@@H]2 C([2 H])([2 H])[C@@H]1 O)[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[[(4 R)-4-[(3 R,5 R,8 R,9 S,10 S,12 S,13 R,14 S,17 R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.65 |
| Formel vikt | 453.3392 g/mol |
| Visa mer |