Läs mer
Glycodeoxycholic Acid (2,2,4,4-d4), TRC
Produktkod. 30240528
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30240528 2.5 mg 2.5mg
30240647 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240528 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG6414182.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1069132-37-1
Molekylformel C26 D4 H39 N O5
Molekylvikt (g/mol) 453.65
Synonym N-[(3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]glycine, Glycodeoxycholic Acid-d4, Glycodeoxycholic-2,2,4,4-d4 Acid, N-[(3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2,2,4,4-d4]-glycine
IUPAC-namn 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-2,2,4,4-tetradeuterio-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-3,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetic acid
LEDER [2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(=O)NCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycodeoxycholic Acid (2,2,4,4-d4)
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2
Formel vikt 453.3392