Läs mer
Glycodeoxycholic acid monohydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16499156
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16499156 100 mg
1 options
Produktkod. 16499156 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1427A
MedChemExpress Glycodeoxycholic acid monohydrate is a nuclear receptor ligand.
Glycodeoxycholic acid monohydrate is a nuclear receptor ligand.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycodeoxycholic acid monohydrate
CAS 1079043-81-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H45NO6
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (213.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(O)CNC(CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)=O.O
Molekylvikt (g/mol) 467.64
Formel vikt 467.64
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death