Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glykogen, från nötlever
Produktkod. 15515066 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15515066 100 g 100g
15595056 5 g 5g
15505066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15515066 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 225901000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-03-2027
Add to basket
CAS: 9005-79-2 | C24H42O21 | 666,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9005-79-2
Molekylformel C24H42O21
Molekylvikt (g/mol) 666.58
InChI-nyckel BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxi-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxi}- 3-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi}oxan-2-yl]metoxi}-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Kemiskt namn eller material Glycogen
Linjär formel (C6H10O5)n
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 4531
Specifik rotation +175.00
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: löslig (17,7 g/100 ml). Övrig löslighet: vattenlösningar kan vara grumliga; svårlöslig i alkohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.