Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Glykogen, Från Oyster
Produktkod. 10065690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10065690 1 g Glasflaska 1g
10015273 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10065690 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 422950010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Glykogen, CAS # 9005-79-2 är en starkt förgrenad, polysackaridform av glukos som används för energilagring hos människor och andra djur. | CAS: 9005-79-2 | C24H42O21 | 666,579 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Glykogen är den huvudsakliga formen i vilken energi lagras i såväl djur som andra högre organismer
  • Den består av en kärnproteinenhet omgiven av starkt grenade glukosenheter
  • Glykogen syntetiseras genom en rad enzymatiska reaktioner och lagras huvudsakligen i levern och skelettmuskulaturen för att ge energi under fasteperioder och under muskelkontraktion
  • Glykogen är en analog av stärkelse, ett energilager i växter, även om det är både kompaktare och mer grenat än stärkelse
Användningsområden
  • Glykogen används oftast som en inert bärarsubstans för nukleinsyrautfällning som kan öka DNA- och RNA-extraktionseffektiviteten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-79-2
Molekylformel C24H42O21
Molekylvikt (g/mol) 666.579
MDL-nummer MFCD00081547
InChI-nyckel BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Synonym glycogen, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, glycogen from bovine liver, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439177
ChEBI CHEBI:28087
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxi-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxi- 6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]oxioxan-2-yl]metoxi]-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycogen
Namnnotering Från ostron
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning 10% max. (105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H10O5)n
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 4531
Specifikt rotationsförhållande +175° (20 °C c=0,1, vatten)
Specifik rotation +160,0° till +180,0° (20 °C, 589 nm) (c=0,1, vatten)
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.