Läs mer
Glycogen, Mussel, MedChemExpress
Produktkod. 16471047
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16471047 50 mg
1 options
Produktkod. 16471047 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113511
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress Glycogen is a glycolytic intermediates and high-energy phosphates that can serve as a form of energy storage in humans, animals, fungi, and bacteria.
Glycogen is a glycolytic intermediates and high-energy phosphates that can serve as a form of energy storage in humans, animals, fungi, and bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycogen, Mussel
Fysisk form Powder
CAS 9005-79-2
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (Need ultrasonic)
LEDER [Glycogen]
Procent renhet 99.0%