Läs mer
Glycogen, from Oysters, Ultrapure
Produktkod. 15825158 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15825158 5 g Plastic bottle 5g
15782808 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15825158 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J16445.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 9005-79-2 | C24H42O21 | 666.579 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-79-2
Molekylformel C24H42O21
Molekylvikt (g/mol) 666.579
MDL-nummer MFCD00081547
InChI-nyckel BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Synonym glycogen, 2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, glycogen from bovine liver, 2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2 s,3 r,4 s,5 s,6 r-2-2 r,3 s,4 r,5 r,6 r-4,5-dihydroxy-3-2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2 r,3 s,4 r,5 r,6 s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439177
ChEBI CHEBI:28087
IUPAC-namn (2 S,3 R,4 S,5 S,6 R)-2-[[(2 R,3 S,4 R,5 R,6 R)-4,5-dihydroxy-3-[(2 R,3 R,4 S,5 S,6 R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2 R,3 S,4 R,5 R,6 S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycogen
Förpackning Plastic bottle
Kvantitet 5 g
Kvalitet Ultrapure
Fysisk form Powder