Läs mer
Glykoyodeoxykolsyra, TRC
Produktkod. 17998874
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17998874 25 mg
17979524 10 mg
17957324 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17998874 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG64139025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13042-33-6
Molekylformel C26 H43 N O5
Molekylvikt (g/mol) 449.62
Synonym N-[(3α,5β,6α)-3,6-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, N-(3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oyl)glycine, Glycine Hyodeoxycholate, Glycylhyodeoxycholic Acid;
IUPAC-namn 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-dihydroxy-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoyl]amino]ättiksyra
LEDER C[C@H](CCC(=O)NCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycohyodeoxycholic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-23(30)27-14-24(31)32)18-5-6-19-17-13-22(29)21-12-16(28)8-10-26(21,3)20(17)9-11-25(18,19)2/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,25-,26-/m1/s1
Formel vikt 449.3141
Procent renhet >95%