Läs mer
Glykolsalicylat, TRC
Produktkod. 30401665
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30401665 50 g
1 options
Produktkod. 30401665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG65001050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicylic acid-(2-hydroxyethyl) ester
CAS 87-28-5
Molekylformel C9 H10 O4
Kvantitet 50 g
Synonym Hydroxyethyl Salicylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethylene glycol, monosalicylate (8CI), 2-Hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxyethyl salicylate, Espirosal, Ethylene glycol salicylate, GL 7, Glycol monosalicylate, Glycol salicylate, Glysal, Monoglycol salicylate, Norgesic, Rheumacyl, Saliment, Sarocol, Spirosal, β-Hydroxyethyl salicylate
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
LEDER OCCOC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-namn 2-hydroxyetyl 2-hydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Formel vikt 182.0579