Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycol sulfite |
| Namnnotering | 98% |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 1.4200g/mL, 1.42 |
| Kokpunkt | 68°C (20.0 mmHg) |
| Flampunkt | 79°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Brytningsindex | 1.4450 to 1.447 |
| Visa mer |