Läs mer
Glykolsulfit, 98 %
Produktkod. 15456608
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456608 25 g 25g
15446608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60133.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
CAS: 3741-38-6 | C2H4O3S | 108,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3741-38-6
Molekylformel C2H4O3S
Molekylvikt (g/mol) 108.11
MDL-nummer MFCD00005354
InChI-nyckel WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene sulfite, glycol sulfite, 1,3,2-dioxathiolane, 2-oxide, glycolsulfite, 1,2-ethylene sulfite, cyclic ethylene sulfite, ethylene glycol cyclic sulfite, ethylene glycol, cyclic sulfite, ethylene sulphite, sulfurous acid, cyclic ester with ethylene glycol
PubChem CID 77342
IUPAC-namn 1,3,2-dioxatiolan-2-oxid
LEDER O=S1OCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glycol sulfite
Densitet 1.426
Kokpunkt 159 °C
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 25 g
Beilstein 1237109
Formel vikt 108.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.